Learn More
SHOWA 690 Blau gefütterte, chemikalienbeständige Handschuhe mit verlängerten Stulpen
Artikelnummer. 17831191
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
10 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17831191 Mittel 10 Paare
17841191 Groß 10 Paare
17851191 Extragroß 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17831191 Lieferant SHOWA Lieferanten-Nr. 69008M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00 CHF
    183.95 CHF / 10 Paare
    Sparen 70.05 CHF
    27% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der SHOWA Der Handschuh 690 ist für den Chemikalienschutz konzipiert und bietet eine vollständige Abdeckung für Hand und Arm, wodurch diese wirksam vor gefährlichen Chemikalien geschützt werden. Der Handschuh verfügt über verlängerte, verklebte Ärmel, die mit einer elastischen Manschette befestigt sind.
  • Vollständige Berichterstattung
  • Verlängerte, verklebte Hülsen
  • Mit elastischen Bündchen
Spezifikation
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrie, Labor
Farbe Blau
Latex Free Ja
Material Baumwolle, Polyester
Größe Mittel
Norm EN 388 EN388:4121X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKL
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Auskleidung Gefüttert