Learn More
SHOWA™ Einweghandschuh, Nitril, biologisch abbaubar, puderfrei
Artikelnummer. p-6830050
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16223142 XS 100 Stück
16203142 S 100 Stück
16293132 M 100 Stück
16283132 L 100 Stück
16213142 XL 100 Stück
16233142 2XL 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16223142 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 6110PF06XS
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen Sie einen Einweghandschuh, der Sie bei Umsetzung von Green-Initiativen unterstützt. SHOWA 6110PF-Handschuhe sind vollständig biologisch abbaubar, puderfrei und verfügen über texturierte Fingerspitzen, die den Arbeitsbedingungen ein taktiles Gefühl
  • Grüne Handschuhe sind zu 100 % biologisch abbaubar
  • Ergonomisches Design, das sich anfühlt wie eine zweite Haut
  • Verringertes Risiko von Allergien
  • Kategorie III, zugelassen nach EN 374
  • Ideale Wahl für Anwendungen wie Labore, Hausmeisterarbeiten, Haushaltung, Lebensmittelservice, Landwirtschaft und Wartung
Compliance
Datentests sind auf Anfrage verfügbar.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21CFR 177.2603, ASTM D5526-12, ASTM D5526
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Verordnung EU 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, Verordnung EU 1935/2004 & 10/2011
Chemotherapeutic Rated Nein
Anwendungen Industriell, Labor
AQL 1,5
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Nein
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,09 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe XS
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Modell 6110PFXS
Serie 6110PF
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24,13 cm