Learn More
Corning™ Serologische Shorty Stripette™ Pipetten
Artikelnummer. 11353635 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11353635
Marke: Corning™ 4103
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für kleine Räume
Shorty Stripetten sind kürzer als normale serologische Pipetten und deshalb bei beengten Raumverhältnissen wie beispielsweise unter Abzugshauben besser zu handhaben.
  • 32 % kürzer als standardmäßige Corning Stripette® Pipetten
  • Das einteilige Design verringert das Risiko von Partikeln
  • Der aufgedruckte Streifen vergrößert den Meniskus und erleichtert das Ablesen des Volumens
  • Steril, einzeln verpackt in Papier-/Kunststoffverpackung
  • Nicht-pyrogen
  • Nicht zytotoxisch
Bestellinformation
Individually wrapped in paper/plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±2 %
Zertifizierung/Konformität Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
Material PS (Polystyrol)
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0.2 ml
Länge (angloamerikanisch) 7.43 Zoll
Negative Graduierungen 7 ml
Menge 100/Karton
Spitzenform Rund
Verpackungsart Einzeln verpackt
Volumen (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 22 cm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Single-use