Learn More
Greiner Bio-One Shorty Sterile serologische Pipetten
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
Marke: Greiner Bio-One 606190
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertiges Polystyrol
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
- Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Form: Shorty | |
Steril | |
1/10 | |
5 ml |
PS (Polystyrol) | |
Ja | |
Einzeln in Kunststoff verpackt | |
Serologische Pipette |