missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz Short Timer
Click to view available options
Display:
Analog
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Short timer
- 0 to 60 minutes
- With signal
- Plastic
- With bell
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Alarm Timer |
| Zeitbereich | 0 to 60 min. |
| Alarms | Audible |
| Display | Analog |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0.32 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 0.09 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur