Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Toluol
Artikelnummer. 10222681
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
100 bis 1800
5–300 ppm
50 bis 400
Röhrchentyp:
Toluol 100/a
Toluol 5/b
Toluol 50/a
Luftfeuchtigkeitsbereich:
5 bis 12 mg/l
Nicht zutreffend
Weniger als 30 mg/l
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Röhrchentyp Luftfeuchtigkeitsbereich Packungsgröße
10222681 5–300 ppm Toluol 5/b Nicht zutreffend 10 Stück
10681272 100 bis 1800 Toluol 100/a Weniger als 30 mg/l 10 Stück
10286771 50 bis 400 Toluol 50/a 5 bis 12 mg/l 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10222681 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8101661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00 CHF
    173.94 CHF / 10 Stück
    Sparen 89.06 CHF
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Detektorröhrchen
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Notiz:
Für einige Tests wird zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vor- oder Vergleichsröhrchen benötigt. Diese Röhrchen sind in der Box von 10 Stück enthalten, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Toluol
Zur Verwendung mit (Geräte) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Luftfeuchtigkeitsbereich Nicht zutreffend
Messbereich 5–300 ppm
Anzahl Hübe 2/10
Menge 10
Reaktionszeit 1 bis 5 min
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 77 °F
Temperaturbereich (metrisch) 2 bis 40 °C
Röhrchentyp Toluol 5/b