Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Zur Gasdetektion
Marke:  Dräger™ CH28201
Additional Details : Gewicht : 0.14580kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10388421
  • 317.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anmerkung: Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Fisher Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid 0,2 %/A
0,2 bis 7 vol.%
10
32 bis 104 °F
40 mg/l
1+2
2 min
0°bis 40 °C