Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Chlor
Artikelnummer. 15778659
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0,3 bis 5
0.2 bis30
50 bis 500
Röhrchentyp:
Chlor 0,3/b2
Chlor 50/a
Chlorid 0.2/a
Luftfeuchtigkeitsbereich:
Nicht zutreffend
Weniger als 15 mg/l
Weniger als 40 mg/l
Anzahl Hübe:
1
10/1
20
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Röhrchentyp Luftfeuchtigkeitsbereich Anzahl Hübe Packungsgröße
15778659 50 bis 500 Chlor 50/a Weniger als 40 mg/l 1 10 Stück
10558292 0,3 bis 5 Chlor 0,3/b2 Weniger als 15 mg/l 20 10 Stück
10178231 0.2 bis30 Chlorid 0.2/a Nicht zutreffend 10/1 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15778659 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. CH20701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 CHF
    163.01 CHF / 10 Stück
    Sparen 36.99 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Detektorröhrchen
Detektorröhrchen aus Glas werden mit einem inerten Reagenzträgermaterial (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) gefüllt, das mit einem Indikatorreagenz imprägniert ist. Das Reagenz erzeugt in Gegenwart eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols eine kolorimetrische Anzeige. Die Konzentrationen können direkt aus der Farbänderung auf der Skala des Röhrchens abgelesen werden. Die Röhrchen sind hermetisch versiegelt. Die meisten haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren (bei Lagerung bei Raumtemperatur). Erhältlich in 10 Stück/Packung.
Notiz:
Für einige Tests wird zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vor- oder Vergleichsröhrchen benötigt. Diese Röhrchen sind in der Box von 10 Stück enthalten, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen reduziert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen ist in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Gemessene Komponenten Chlor
Luftfeuchtigkeitsbereich Weniger als 40 mg/l
Messbereich 50 bis 500
Anzahl Hübe 1
Menge 10
Reaktionszeit 20 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 40 °C
Röhrchentyp Chlor 50/a