Learn More
Hirschmann™ Kurzes konisches Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 13178019
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 13178019
Marke: Hirschmann™ 6100101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zentrifugieren Sie Proben auf kleinstem Raum. Das kurze konische Hirschmann™ Zentrifugenröhrchen eignet sich ideal zum Zentrifugieren biologischer Proben und zum Trennen von Feststoffen von Flüssigkeiten.
  • Kurze konische Form
  • Ohne Messskala
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 16 mm