Learn More
Witeg™ Kurzer Adapter
Dieser Adapter verbindet Objekte mit unterschiedlichen Anschlussdurchmessern. Der Witeg™ kurze Adapter verfügt über eine ST-Stecker- und -Buchsenverbindung.
Marke: Witeg™ 0 540 003
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kurze Länge.
- Buchse und Kegel mit variierendem ST.
Spezifikation
DIN 12257 | |
Glas | |
Hülse, ST: 29/32; Kegel, ST: 14/23. |