Learn More
Emma Safety Footwear Schnürsenkel
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Grau
Weiß
Länge (metrisch):
95 cm
120 cm
missing translation for 'unitSize'
1 Paar
Beschreibung
Erhältlich in den Farben Weiß oder Schwarz/Grau.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Länge (metrisch) | 95 cm |
| Produkttyp | Schnürsenkel |