missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shikimate-3-phosphate Trisodium Salt (~90%), TRC

Artikelnummer. 30133474
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133474 5 mg 5 Milligramm
30007450 10 mg 10 Milligramm
30010838 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS3570265MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143393-03-7
Summenformel C7 H8 O8 P . 3 Na
Molekulargewicht (g/mol) 320.08
Synonym (3R,4S,5R)-4,5-Dihydroxy-3-(phosphonooxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Sodium Salt, [3R-(3α,4α,5β)]-4,5-Dihydroxy-3-(phosphonooxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Trisodium Salt, S-3-P Trisodium
IUPAC-Name trisodium;(3R,4S,5R)-4,5-dihydroxy-3-phosphonatooxycyclohexene-1-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1CC(=C[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H]1O)C(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Shikimate-3-phosphate Trisodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11O8P.3Na/c8-4-1-3(7(10)11)2-5(6(4)9)15-16(12,13)14;;;/h2,4-6,8-9H,1H2,(H,10,11)(H2,12,13,14);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5-,6+;;;/m1.../s1
Formelmasse 319.965
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.