Beschreibung
- Length of 76.2 cm (30 in.)
- For use with GSIOC communicating instruments
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GSIOC kommunizierende Instrumente |
| Typ | GSIOC Cable |
| Länge (metrisch) | 76.2 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 30 in. |
| Produktlinie | ALH Product Line |