Learn More
- Home
- Products
- Trockenschränke und Öfen
- Ofenzubehör
- Thermo Scientific™ Einlegeböden für Heratherm™ Öfen und Inkubatoren
Thermo Scientific™ Einlegeböden für Heratherm™ Öfen und Inkubatoren
Artikelnummer. 12605326 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
11,4 in.
12,9 in.
14,8 in.
19,8 in.
20,2 in.
21,06 in.
Breite (angloamerikanisch):
11,4 in.
12,9 in.
14,8 in.
19,8 in.
20,2 in.
21,06 in.
38,74 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l
Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Fortgeschrittener Proteom-/Gen-Inkubator 400 l
Fortschrittlicher Proteom-/Gen-Inkubator 750 l
Heratherm Adv Prot Backofen 750I 400V
Heratherm Adv Prot Inkubator 100l
Heratherm Adv Prot Inkubator 180l
Heratherm Adv Protocol Inkubator 60l
Heratherm Allgemeiner Inkubator 100L
Heratherm Allgemeiner Inkubator 180l
Heratherm Allgemeiner Inkubator 60 l
Heratherm Kompakter Inkubator
Packungsgröße:
1 Stück
Länge (angloamerikanisch):
12,9 in.
17,2 in.
20,7 in.
12 product options available for selection
| Artikelnummer. | Tiefe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Packungsgröße | Länge (angloamerikanisch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12605326 | 20,2 in. | 20,2 in. | Heratherm Adv Prot Backofen 750I 400V | 1 Stück | - |
| 11621571 | 11,4 in. | 11,4 in. | Heratherm Kompakter Inkubator | 1 Stück | - |
| 10784222 | 14,8 in. | 14,8 in. | Heratherm Allgemeiner Inkubator 100L | - | 12,9 in. |
| 10600601 | 12,9 in. | 12,9 in. | Heratherm Allgemeiner Inkubator 180l | 1 Stück | 12,9 in. |
| 10841481 | 14,8 in. | 14,8 in. | Heratherm Allgemeiner Inkubator 60 l | 1 Stück | 12,9 in. |
| 10363940 | 12,9 in. | 12,9 in. | Heratherm Adv Prot Inkubator 100l | - | 17,2 in. |
| 10598290 | 12,9 in. | 12,9 in. | Heratherm Adv Protocol Inkubator 60l | 1 Stück | 12,9 in. |
| 10160060 | 19,8 in. | 19,8 in. | Heratherm Adv Prot Inkubator 180l | 1 Stück | 17,2 in. |
| 12665316 | 21,06 in. | 21,06 in. | Fortgeschrittener Proteom-/Gen-Inkubator 400 l | 1 Stück | 20,7 in. |
| 12675316 | 21,06 in. | 38,74 in. | Fortschrittlicher Proteom-/Gen-Inkubator 750 l | 1 Stück | - |
| 12685316 | 21,06 in. | 21,06 in. | Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l | - | - |
| 12695316 | 21,06 in. | 21,06 in. | Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l | 1 Stück | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
12605326
Lieferant
Thermo Scientific™
Lieferanten-Nr.
50135244
-
373.00 CHF
341.01 CHF / 1 Stück
Sparen 31.99 CHF
8% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
280.41 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Perforierte Einlagen mit Drahtgeflecht
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heratherm Adv Prot Backofen 750I 400V |
| Typ | Einlegeboden |
| Enthält | (2) Regalstützen |
| Breite (angloamerikanisch) | 20,2 in. |
| Breite (metrisch) | 51,3 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 20,2 in. |
| Tiefe (metrisch) | 51,3 cm |