Learn More
Justrite Einlegeböden für EN-Schrank 226-EN 2903
Beschreibung
- Wahlweise Einlegeböden aus Edelstahl oder mit Epoxidharzbeschichtung
- Auswahl zwischen fest installierten oder herausziehbare Einlegeböden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EN-Schrank 226-EN 2903 |
| Länge (metrisch) | 42 cm |
| Einschubtyp | Herausziehbar |
| Breite (metrisch) | 49 cm |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Stahl |
| Produkttyp | Einlegeboden |