Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, Braunglas, PE-Stopfen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- ND15
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 4 ml
- Steckverschluss
- Sternförmige Membran
- Polyethylen
- Transparent
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig | |
14.65 mm | |
5.5 ml | |
Polyethylen | |
44,6mm | |
Nein |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
Stecker | |
1st Hydrolytic Class |