missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Einschub umkehrbar für 2 Höhen (30 oder 60 mm), für Wnb22
Verwenden Sie diese Einschübe mit Memmert Wasserbädern. Memmert™ reversible Einschübe für Wasserbäder sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Marke: Memmert™ W22E02895
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Reversible Einschübe
- Für Memmert Wasserbäder
Spezifikation
14 l-, 22 l-Bad | |
Reversibler Einschub |