Learn More
Thermo Scientific™ Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 11379351 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
140 Boxen/7 Gestelle
Boxen (100/4 Racks)
Boxen (100/5 Racks)
Boxen (120/6 Racks)
Boxen (125/5 Racks)
Boxen (150/6 Racks)
Boxen (175/7 Racks)
Boxen (48/4 Racks)
Boxen (60/3 Racks)
Boxen (75/3 Racks)
Boxen (80/4 Racks)
Boxen (80/5 Racks)
Zur Verwendung mit (Geräte):
Forma 88300; TSU300
Forma 88400; TSU400
Forma 88500; TSU500
Forma 88600; TSU600
Forma 88700; TSU700
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 13 Kubikfuß Volumen)
HERAfreeze HFU B-Serie, Revco ExF- und DxF-Serie (Modelle mit 17 Kubikfuß Volumen)
Revco UxF300; HFU300T
Revco UxF400; HFU400T
Revco UxF500; HFU500T
Revco UxF700; HFU700T
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (13 cu.ft-Modelle)
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (17 cu.ft-Modelle)
Serie Frma 900, Forma 7000, TSE und TSD (23 cu.ft-Modelle)
TSX- und TDE-Serie
Anzahl Probengestelle:
3
4
5
6
7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11379351
Marke: Thermo Scientific™ RSK500SD5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie die Lagerkapazität mit diesen Einlegeboden-Kits für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte.
Mit Hilfe von Einlegeboden-Kits mit Gestellen und Boxen für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte können Sie den vorhandenen Stauraum maximal nutzen. Die 2 in.-Boxen sind mit Trennwänden ausgestattet.
  • Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellteiler 100
Produkttyp Einlegebodensatz
Beschreibung Einlegebodensatz
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Boxen (100/5 Racks)
Material Edelstahl
Einschübe 5
Zur Verwendung mit (Geräte) Revco UxF500; HFU500T
Anzahl Probengestelle 5