Learn More
LMS™ AUFLAGEROST FUER 600/1200L INKUB INKUB
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: LMS™ Modell 600 und 1200 Serie 4 gekühlte Inkubatoren
Marke: LMS™ SS29
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Für die meisten gekühlten LMS™-Inkubatoren sind zusätzliche Ersatzschübe erhältlich
- Weiße, kunststoffbeschichtete Drahtkonstruktion
Spezifikation
Inkubatorfach | |
Gekühlte Inkubatoren von LMS™, Serie 4 Modell 600 und 1200 | |
Einlegeboden | |
Gehäuse SS29 | |
550 mm |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Für Öfen Serien 1 und 3 600/1200 l | |
2 Jahre | |
530 mm |