Learn More
Justrite Shelf for EN Cabinet 226-EN 2903, Solid
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
154.00 CHF - 181.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Einlegeboden |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | EN-Schrank 226-EN 2903 |
Länge (metrisch) | 109 cm |
Einschubtyp | Herausziehbar |
Breite (metrisch) | 42 cm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17742388
|
Justrite
JCBS120IS0 |
Edelstahl |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17772388
|
Justrite
JCBS120VS0 |
Hellgrau |
154.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Choice of stainless steel or epoxy coated shelves
- Choice of installed or pull out shelves
Spezifikation
Einlegeboden | |
109 cm | |
42 cm |
EN-Schrank 226-EN 2903 | |
Herausziehbar |