Learn More
BOLA Bögen
Artikelnummer. 10461371
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
300 mm
600 mm
Dicke:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Dicke unitSize
10461371 300 mm 0,025 mm 1 Stück
10470342 300 mm 0,75 mm 1 Stück
10689981 300 mm 1,5 mm 1 Stück
10064800 600 mm 0,5 mm 1 Stück
10655601 600 mm 0,75 mm 1 Stück
10154731 600 mm 1 mm 1 Stück
10054860 150 mm 0,025 mm 1 Stück
10003531 150 mm 0,05 mm 1 Stück
10228590 300 mm 0,05 mm 1 Stück
10783491 300 mm 0,25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10461371 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. S183334
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht saugfähige Tücher
Geliefert wird in Rollen mit einer Länge von 1000 mm.
Spezifikation
Extinktion Nicht saugfähig
Breite (metrisch) 300 mm
Dicke 0,025 mm