Learn More
Sheep IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18785808
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
25 mL
250 mL (2 x 125 mL)
50 mL (2 x 25 mL)
Packungsgröße:
125 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18785808 25 mL 25 Milliliter
18723579 50 mL (2 x 25 mL) 50 Milliliter
18784098 125 mL 125 Milliliter
18717828 250 mL (2 x 125 mL) 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18785808 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. VC006025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Donkey Polyclonal Antibody
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP Polymer
Verdünnung Immunohistochemistry
Zusammensetzung Supplied as a solution in PBS with preservative.
Gen-Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Wirtsspezies Donkey
Immunogen Sheep IgG
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3500
Testspezifität Detects heavy ( gamma ) chains on sheep IgG and light chains on all sheep immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin sheep serum proteins or IgG from human, mouse or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC.
Zielspezies Sheep
Inhalt und Lagerung 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG