Learn More
Sheep IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Beskrivning
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP Polymer |
| Verdünnung | Immunohistochemistry |
| Zusammensetzung | Supplied as a solution in PBS with preservative. |
| Gen-Alias | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Immunogen | Sheep IgG |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Visa mer |
RUO
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?