missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sheep IgG Horseradish Peroxidase-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18106031
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18106031 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18106031 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. HAF016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 CHF
    281.40 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 16.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Donkey Polyclonal Antibody has been used in 28 publications

IgG Polyclonal specifically detects IgG in Sheep samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, Simple Western
Gen-Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Gensymbole IGHG1
Wirtsspezies Donkey
Immunogen Sheep IgG
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3500
Testspezifität Detects sheep IgG heavy and light chains in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, less than 5% cross-reactivity with mouse IgG, rabbit IgG, human IgG, and chicken IgY is observed.
Zielspezies Sheep
Inhalt und Lagerung Do not freeze. 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.