Learn More
Sheep Anti-Mouse IgG H&L (TRITC), Abcam
Artikelnummer. 32116331 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32116331 1 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32116331 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab68051mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sheep Polyclonal Antibody
Sheep Anti-Mouse IgG H&L (TRITC)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen Ighg1
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
Zelluläre Lokalisierung Isoform Secreted: Secreted
Klassifikation Polyclonal
Konjugat TRITC
Zusammensetzung pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Gen Ighg1
Gen-Zugriffsnummer P01868
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Ighg1
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology & Infectious Disease
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Lyophilized
Isotype Not Available
Versandbedingung Blue Ice
Zielgen Ighg1
Zielmolekül Ighg1