Learn More
Sheep Anti-Horse IgA H&L, Abcam
Artikelnummer. 32120721 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32120721 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32120721 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1128811mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sheep Polyclonal Antibody
Sheep Anti-Horse IgA H&L
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen Horse IgA
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Horse IgA
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Not Available
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Versandbedingung Blue Ice
Zielmolekül Horse IgA