Learn More
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter Artikelnummer.: 11902099
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter
Artikelnummer. 11902099
3 l, 205 mm, 10 Stück
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.3 l
0.45 l
0.6 l
3 l
24 L
Altura (métrico):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
335 mm
Dimensione della confezione:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Artikelnummer. 11902099
Marke: SharpSafe™ SHA4145
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Die gelben SharpSafe™ Behälter aus Polypropylen eignen sich zur Aufnahme von scharfkantigen, scharfen oder spitzen Abfällen und Gegenständen.
  • Durchscheinende Klappdeckel mit Griff
  • Gelb
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar
Specifica
Capacidad (métrico) 3 l
Certificaciones/conformidad Entspricht Normen UN 3291 und BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. und UN 3291, TRBA 250, Qualitätsmanagementsystem: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, Umweltstandard: ISO 14001:2004
Tipo de tapón Klappdeckel
Color del tapón Durchscheinend
Color Gelb
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 197 x 120 x 205 mm
Altura (métrico) 205 mm
Longitud (métrico) 197 mm
Tamaño de abertura (métrico) 55 x 50 mm
Cantidad 50/Packung
Anchura (métrico) 120 mm
Esterilizables en autoclave Autoklavierbar
Incluye Klappdeckel, Griff
Material Polypropylen
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato