Learn More
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter
Die gelben SharpSafe™ Behälter aus Polypropylen eignen sich zur Aufnahme von scharfkantigen, scharfen oder spitzen Abfällen und Gegenständen.
Marke: SharpSafe™ SHA4120
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchscheinende Klappdeckel mit Griff
- Gelb
- Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
24 L | |
Klappdeckel | |
Gelb | |
335 mm | |
365 x 95 mm | |
230 mm | |
Klappdeckel, Griff |
Entspricht Normen UN 3291 und BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. und UN 3291, TRBA 250, Qualitätsmanagementsystem: ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, Umweltstandard: ISO 14001:2004 | |
Durchscheinend | |
450 x 230 x 335 mm | |
450 mm | |
50 Pk. | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SharpSafe™ Polypropylen-Behälter > Capacity: 24L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur