Learn More
Sharpsafe™ Sharpsafe™ -Behälter für spitze und scharfe biologische Gefahrenstoffe, aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
7 l
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- 50/Packung
- Gelb
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 4 l |
Farbe | Gelb |
Höhe (metrisch) | 248 mm |
Länge (metrisch) | 175 mm |
Menge | 50/Packung |
Breite (metrisch) | 175 mm |
Material | Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsafe™ Sharpsafe™ -Behälter für spitze und scharfe biologische Gefahrenstoffe, aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur