Learn More
Hospidex™ Sharpsafe™ Abfallbehälter für biologische Gefahrenstoffe, aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
7 l
13 l
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Gelb
- Polypropylen
- NFX 30-505-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 7 l |
| Zertifizierung/Konformität | NFX30-500 |
| Höhe (metrisch) | 188 mm |
| Länge (metrisch) | 106 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Entsorgung von Injektionsabfällen und für Aufbereitungsaufgaben von stechenden, scharfen und/oder spitzen Gegenständen |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Container für biologische Gefahrenstoffe |