Learn More
Sharpsafe™ Behälter für spitze und scharfe Abfälle
Artikelnummer. 11869550
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11869550
Marke: Sharpsafe™ SANBG30LADTEDH+
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Use Sharpsafe™ Impenetrable Polypropylene Disposal Containers for incinerations or alternative treatments and for outstanding, impenetrable protection from leaks or sharps.
  • Yellow with orange lid
  • Clear British Standard markings
  • Visible fill line
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 l
Zertifizierung/Konformität Hergestellt gemäß BS 7320: 1990, zugelassen gemäß ISO 9002-Normen und UN-Verpackungsgruppe II
Verschlusstyp Orange Lid
Modell Rectangular
Menge Je 1
Enthält Closure
Material Polypropylene
Produkttyp Behälter