Learn More
Sharpsafe™ Entsorgungsbehälter für spitze und scharfe Gegenstände, für zytotoxische und zytostatische Abfälle für die Müllverbrennung
Artikelnummer. 15645697
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
24 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15645697
Marke: Sharpsafe™ 41202421
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die ideale Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Mobilität in mittelstarken Einsatzbereichen.
  • Die große Öffnung erleichtert die Entsorgung.
  • Der durchsichtige Deckel, die durchsichtige Innenklappe und die sichtbare Fülllinie sorgen dafür, dass der Eimer nicht überfüllt wird.
  • Eingegossene Kennzeichnung, die nicht entfernt werden kann.
  • Einfache Montage mit nur vier Klicks.
  • Große lichte Höhe.
  • Aufgedruckte Fülllinie und Hinweis zur Abfalltrennung.
  • Temporäre und abschließende Schließfunktion
  • Konform mit UN 3291, BS 7320 und der französischen Norm AFNOR NX30-500
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 24 l
Zertifizierung/Konformität Konform mit UN 3291, BS 7320 und der französischen Norm AFNOR NX30-500
Verschlussfarbe Violett
Menge Each
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sammlung und Verbrennung zytotoxischer und zytostatischer Abfälle.