Learn More
Micronova™ X12 Pen, Sharpie Pro Extra Fine Point Marker, Bl
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Sterile cleanroom markers with extra-fine tip
- Marks on most surfaces
- Permanent fade and water resistant black ink
- Quick drying, non-toxic alcohol based ink formula
- Individually bagged and gamma-irradiated
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Extra Fine |
| Produkttyp | Cleanroom Marker |
| Farbe | Schwarz |
| Sterilität | Sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Marking on most surfaces |
| Menge | 12 Pk. |
| Verpackungsart | Individually bagged and irradiated |