Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX PU Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
- Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
- Das Garn aus para-Aramid gewährleistet Beständigkeit gegen Schnittrisiken
- Beschichtetes Polyamid an der Innenseite
- Profitieren Sie von zusätzlichem Tragekomfort und reduzieren Sie den Hautkontakt mit Verbundfasern
- Schwarze PU-Beschichtung auf der Handfläche
- Verbesserte Abriebfestigkeit und Einsatzfähigkeit in leicht fettigen Umgebungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken |
Beschreibung | Para-Aramid und Verbundfaser,13 Gauge |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grün, Gelb, Schwarz |
Größe | 7 |
Länge (metrisch) | 25 cm |