Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX PU Handschuhe
Catalog Number p-7159531
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Honeywell™ SHARPFLEX PU Handschuhe für den Umgang mit schweren Teilen mit hohen Schnittrisiken in trockener oder leicht fettiger Umgebung.
  • Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
  • Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
  • Das Garn aus para-Aramid gewährleistet Beständigkeit gegen Schnittrisiken
  • Beschichtetes Polyamid an der Innenseite
  • Profitieren Sie von zusätzlichem Tragekomfort und reduzieren Sie den Hautkontakt mit Verbundfasern
  • Schwarze PU-Beschichtung auf der Handfläche
  • Verbesserte Abriebfestigkeit und Einsatzfähigkeit in leicht fettigen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken
Beschreibung Para-Aramid und Verbundfaser,13 Gauge
Coating Material Polyurethan
Farbe Grün, Gelb, Schwarz
Größe 7
Länge (metrisch) 25 cm