Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX PU Handschuhe
Artikelnummer. 15856735
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15856735 10 1 Paar
15826735 7 1 Paar
15836735 8 1 Paar
15846735 9 1 Paar
15866735 11 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15856735 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 223252310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.75 CHF
    8.22 CHF / 1 Paare
    Sparen 7.53 CHF
    47% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ SHARPFLEX PU Handschuhe für den Umgang mit schweren Teilen mit hohen Schnittrisiken in trockener oder leicht fettiger Umgebung.
  • Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
  • Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
  • Das Garn aus para-Aramid gewährleistet Beständigkeit gegen Schnittrisiken
  • Beschichtetes Polyamid an der Innenseite
  • Profitieren Sie von zusätzlichem Tragekomfort und reduzieren Sie den Hautkontakt mit Verbundfasern
  • Schwarze PU-Beschichtung auf der Handfläche
  • Verbesserte Abriebfestigkeit und Einsatzfähigkeit in leicht fettigen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken
Beschreibung Para-Aramid und Verbundfaser,13 Gauge
Coating Material Polyurethan
Farbe Grün, Gelb, Schwarz
Größe 10
Länge (metrisch) 25 cm