Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
- Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
- Das Para-Aramid-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen Kontakthitze und Schnittrisiken
- Das innen beschichtete Polyamid bietet einen höheren Komfort und begrenzt den Hautkontakt mit Verbundfaser
- Schwarze Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
- Die Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
- Die Schaumbeschichtung macht den Handschuh flexibler als normales Nitril
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken |
| Beschreibung | Para-Aramid und Verbundstoff, 13 Gauge |
| Farbe | Grün, Gelb, Schwarz |
| Material | Nitril, Polyamid |
| Größe | 7 |
| Länge (metrisch) | 25 cm |