Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX Liner Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Strickhandschuh aus Kompositgarn und Kevlar-Garn
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
- Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
- Das Kelvar-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen die Kontaktwärme und Schnittrisiken
- Das innen beschichtete Polyamid bietet einen höheren Komfort und begrenzt den Hautkontakt mit Verbundfaser
- Beidhändige Verwendung erhöht die Lebensdauer des Handschuhs
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken, EN 407-04 Thermische Risiken |
| Beschreibung | 13 Gauge, Dupont™ Kevlar™ Aramidfasern und Verbundfaser |
| Farbe | Grün, Gelb |
| Hand | Beidhändig |
| Material | Polyamid |
| Größe | 7 |
| Länge (metrisch) | 25 cm |