Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX Latexhandschuhe
Catalog Number 15826745
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Honeywell™ SHARPFLEX Latexhandschuhe für den Umgang mit schweren Teilen mit hohen Schnittrisiken in feuchten und rutschigen Umgebungen.
  • Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
  • Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
  • Das Para-Aramid-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen Kontakthitze und Schnittrisiken
  • Beschichtetes Polyamid an der Innenseite
  • Profitieren Sie von zusätzlichem Tragekomfort und reduzieren Sie den Hautkontakt mit Verbundfasern
  • Blaue Latexbeschichtung mit Knitterstruktur auf der Handfläche
  • Die Latexbeschichtung bietet bessere Griffigkeit sowie leichten thermischen Schutz (bis 250 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken, EN 407-04: Thermische Risiken
Beschreibung Para-Aramid und Verbundstoff, 13 Gauge
Farbe Gelb, Grün, Blau
Material Latex
Größe 7
Länge (metrisch) 25 cm