missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHANK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
| Antigen | SHANK1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.42 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16816505
|
Proteintech
55059-1-AP-20UL |
20 μL |
136.75 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16806505
|
Proteintech
55059-1-AP-150UL |
150 μL |
386.68 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The antibody is specific to SHANK1.
Seems to be an adapter protein in the postsynaptic density (PSD) of excitatory synapses that interconnects receptors of the postsynaptic membrane including NMDA-type and metabotropic glutamate receptors via complexes with GKAP/PSD-95 and Homer, respectively, and the actin-based cytoskeleton. May play a role in the structural and functional organization of the dendritic spine and synaptic junction.Spezifikation
| SHANK1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| D3YZU1, Q9WV48, Q9Y566 | |
| 243961, 50944, 78957 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SHANK1 |
| 0.42 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| SHANK1, SPANK 1, SSTR interacting protein, SSTRIP, synamon | |
| SHANK1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts