Learn More
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung
Artikelnummer. 10692479 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
59 mL
5 x 59 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Mehrere
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10692479
Marke: Epredia™ 3120127
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Epredia™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung kennzeichnen die Ränder entnommener chirurgischer Gewebeproben dauerhaft zur genauen Ausrichtung.
Thermo Scientific™ Shandon™ Farbstoffe zur Gewebemarkierung kennzeichnen die Ränder entnommener chirurgischer Gewebeproben zur genauen Ausrichtung.
  • Ein Spezialpigment beschichtet gleichmäßig das Gewebe, ohne in die Gewebeoberfläche einzudringen
  • Keine Auswirkung auf die diagnostische Interpretation.
  • Schnell trocknend und anwenderfreundlich; verkürzt die Zeitdauer bei dringenden Gefrierschnitten
Bestellinformationen:
Einzeln oder als Set erhältlich (Inhalt: je eine Flasche schwarz, blau, gelb, rot und grün, 50 Applikationsspatel; Aufbewahrungsbehälter).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Produkttyp ATTO-Farbstoffe
Menge 59 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesundheitswesen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanolamine,2-(dimethylamino) ethanol,formaldehyde, FD&C red No. 40