Learn More
Epredia™ Einzel-Cytofunnel™ mit brauner Filterkarte
Fasst Probenvolumina von 0,4 ml oder weniger mit dem Epredia™ Einfach-Cytofunnel™ mit braunen Filterkarten.
Marke:  Epredia™ 5991043
398.95 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Artikelnummer. 12647906
  • 505.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bearbeiten Sie Probenvolumina von 0,4 ml oder weniger mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Einfach-Cytofunnel™ mit braunen Filterkarten. Er ist hervorragend geeignet für kleinvolumige Proben wie Liquor und zum Einmalgebrauch für Anwendungen in Thermo Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Zytozentrifugen vorgesehen.
  • Enthält Einweg-Probenkammer mit brauner, vormonierter Filterkarte und Kappe
  • Shandon™ Single Cytofunnel™ mit braunen Filterkarten erfordert Epredia™ Cytoclips™
  • Bietet einen Zellabscheidungsbereich von 6 mm (28 mm quadratisch)
Spezifikation
Spezifikation
50/Karton
Ja
Cytofunnel mit brauner Filterkarte
0,4 mL