Learn More
Thermo Scientific™ Shandon™ Barcodeleser mit UK-Stecker
Artikelnummer. 12668146 Alle ansehen Epredia Produkte
Artikelnummer. 12668146
Marke: Thermo Scientific™ A78210103
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Lieferumfang enthalten: CD-ROM mit nicht lizenzierter Demokopie der Thermo Scientific Shandon MicroWriter™ Software; Spendermagazine – im Lieferumfang sind sechs enthalten; Probenpackung mit vorgefüllten Kassettenröhrchen; MicroWriter™-spezifisches RS232-Kabel; Netzkabel; Bedienungsanleitung.
Die Zeichen werden mit einem Heizgriffel auf einen Folienstreifen gedruckt und bleiben auch bei Durchgang durch Einbettlösungen lesbar
  • Hält der Arbeitsbelastung viel beschäftigter Labors stand; ausreichend für den Druck von ca. 20,000 Zeichen pro Folienrolle
  • Die Druckrichtung kann umgekehrt werden, sodass der Aufdruck aus jeder Richtung gelesen werden kann
  • Kassettenfarbe und -stil können durch den vollautomatischen Ausgabe- und Beschriftungsprozess problemlos geändert werden
  • Die einfach austauschbaren Magazine bieten die Flexibilität, eine unbegrenzte Anzahl von Farben und Kassetten zu verwenden
  • Bedrucken von Kassetten mit Buchstaben, Zahlen, römischen Zahlen und Sonderzeichen in vier Schriftgrößen
  • Bedrucken von Kassetten mit Barcodes
  • Bedrucken aller flachen 45°-Kassetten
  • Durch die Wahl von Sammelsystemen wird die Organisation von Kassetten in jeder Laborumgebung zu einem problemlosen Vorgang
Karussell-artiges Kennzeichnungssystem, das Gewebekassetten dauerhaft mit leicht lesbaren schwarzen Zeichen markiert.