Learn More
Epredia™ Shandon™ einfache Knochenschere
Artikelnummer. 15664444 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
15664444 9 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15664444 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 50619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 CHF
    145.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 25.86 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie mit der Epredia™ Shandon™ einfachen Knochenschere mit einer Feder und einem Schraubengelenk präzise Schnitte durch zähes Knochengewebe aus.
Konsistente Qualität
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einfache Knochenschere
Güte Standard
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,9 cm