Learn More
Epredia™ Shandon™ Para-Release ™ Spray
Artikelnummer. 11306800 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11306800 50 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11306800 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 9990420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erleichtern Sie die Lösung von Paraffinblöcken aus Einbettformen mit dem Epredia™ ShandonTM Para-Release TM Spray.
  • Sprühen Sie die Einbettformen vor dem Hinzufügen von Paraffin ein, damit der Block sich gut herauslösen lässt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 ml