Learn More
Epredia™ Shandon™ Sezierbrett aus Neopren-Kork-Mischung
Mit diesen Sezierbrettern aus Neopren-Kork-Mischung arbeiten Sie auf einer beständigen, gegen Schnitte unempfindlichen Oberfläche.
231.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Präparierbretter |
---|---|
Material | Mischkautschuk und Kork |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
Höhe (metrisch) | 1,9 cm |
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Shandon™ Sezierbrettern aus Neopren-Kork-Mischung arbeiten Sie auf einem Träger aus marineüblichem Sperrholz, der mit einer beständigen, gegen Schnitte unempfindlichen Oberfläche versehen ist.
Eigenschaften:- Eine 6 mm (0.25 in) starke Schicht aus einer Neopren-Kork-Mischung ist mit Permanentkleber auf dem Trägermaterial aufgebracht.
- Die Mischung aus Gummi und Kork ist nicht absorbierend und lässt sich gründlich abspülen.
- Durch Gummipuffer an jeder Ecke wird die Schneidefläche um 3.8 cm (1.5 in) erhöht.
- Das große Brett misst 16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9 cm)
- Das kleine Brett misst 12 x 16 x 0.75 in. (30.5 x 40.6 x 1.9 cm)
- Brett ist kompatibel mit dem Woll-Ablaufseziertablett Nr. 360
Spezifikation
Präparierbretter | |
Mischkautschuk und Kork | |
0,75 in. | |
1,9 cm |