Learn More
Epredia™ Shandon™ Färbeset für Gefrierschnitte
Artikelnummer. 12667716 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12667716
Marke: Epredia™ 145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verarbeiten Sie mit dem Epredia™ Shandon™ Färbekit für Gefrierschnitte eine begrenzte Zahl von Objektträgern.
Bearbeiten Sie mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Färbeset für Gefrierschnitte eine begrenzte Anzahl an Objektträgern. Das Set eignet sich besonders gut zum Färben von auf Deckglas aufgezogenem Gewebe.
  • Zur Minimierung der Verdunstung können die Becher mit einem stabilen Deckel mit Pianoscharnier verschlossen werden
  • Gummifüße am Gestell zum Schutz der Auflagefläche
  • Glasbecher haben ein Fassungsvermögen von 200 ml und sind 10 cm (4 Zoll) hoch
  • Objektträgerhalter für 10 Objektträger der Größe 76 x 26 mm (3 x 1 Zoll)
  • Das Edelstahl-Stützgestell misst 3,5 x 4,5 x 17,25 Zoll bei geschlossenem Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Shandon Färbeset für Gefrierschnitte
Enthält Das Set umfasst 12 Bechergläser, einen Edelstahl-Objektträgerhalter und ein stabiles Edelstahlgestell zur Aufnahme von sechs Bechergläsern.
Menge 1 Kit