Learn More
Epredia™ Shandon™ Präparierschere mit feinen Spitzen
Erzielen Sie eine gleichbleibende Qualität beim Sezieren mit der Epredia™ Shandon™ Präparierschere mit feinen Spitzen.
37.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp Dissecting Scissors
Blade Style Angled
Länge (angloamerikanisch) 4.5 in.
Länge (metrisch) 11.4 cm
Spitzenform Fine Point
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Güte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Güte Preis Menge & Verfügbarkeit  
15644444
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
11999
Standard Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine gleichbleibende Qualität beim Sezieren mit der Thermo Scientific™ Shandon™ Präparierschere mit feinen Spitzen. In Premium- oder Standardausführung verfügbar.
Konstante Qualität
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
Spezifikation
Spezifikation
Dissecting Scissors
4.5 in.
Fine Point
Angled
11.4 cm