Learn More
Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen
Optimieren Sie die Zellausbeute mit dem Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen.
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Typ | EZ Einfach-Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen |
Volumen (metrisch) | 0,1 bis 0,5 ml |
Beschreibung
Optimieren Sie die Zellausbeute mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen. Diese Einweg-Probenkammer mit Kappe und vorangepasster weißer Filterkarte für hohe Saugfähigkeit ist zur einmaligen Verwendung für alle Anwendungen in Thermo Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Zytozentrifugen vorgesehen.
- Verringert das Expositionsrisiko gegenüber pathogenen Proben
- Einwegprodukt – keine zeitaufwändige Dekontamination und Reinigung erforderlich
- Vermindertes Kreuzkontaminationsrisiko
- Keine Epredia™ Shandon™ Cytoclips™ aus Metall erforderlich
- Erzeugung kosteneffektiverer Dünnschichtpräparate im Vergleich zu anderen Dünnschichtverfahren
- Für Probenvolumen von bis zu 0.5 ml
- Zellanlagerungsfläche mit einem Durchmesser von 6 mm
Enthält:
- Verschlusskappen
- Anwenderfreundliche, bebilderte Bedienungsanleitung
Spezifikation
Weiß | |
Ja | |
EZ Einfach-Cytofunnel™ mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen | |
0,1 bis 0,5 ml |