Learn More
Epredia™ EZ Doppelter Cytofunnel™
Artikelnummer. 11911788 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40/Packung
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11911788 40/Packung 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11911788 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A78710005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1671.07 CHF
    111.18 CHF / 40 Stück
    Sparen 1559.89 CHF
    93% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verdoppeln Sie die Anzahl der Probenaufarbeitungen pro Durchlauf mit dem Epredia™ Doppel Cytofunnel™.
  • Einweg-Probenkammern mit weißen Filterkarten und Verschlusskappen
  • Trichtermarkierung entsprechend der Deckglasmarkierung zur bequemen Erkennung
  • Vorangepasste Filterkarte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Menge 40/Packung
Typ EZ Doppelter Cytofunnel™, mit Filterkarten und Verschlusskappen
Volumen (metrisch) 0,05 bis 0,25 ml